Merck
MAT321761362
Matrix Scientific
2-(4-Isobutylphenyl)propanenitrile
Größe auswählen
500 MG
CHF 190.25
Lieferanten-SKU: 059724-500MG
CHF 190.25
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 190.25
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 059724-500MG
CHF 190.25
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
124/0.8mm
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C13H17N/c1-10(2)8-12-4-6-13(7-5-12)11(3)9-14/h4-7,10-11H,8H2,1-3H3
InChIKey
PKQKHWNHCKNYSW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Boiling point
124/0.8mm
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059724.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)