Merck
MAT321702312
Matrix Scientific
Methyl 3,6-difluoropicolinate
Größe auswählen
1 G
CHF 127.46
5 G
CHF 297.25
25 G
CHF 890.37
Lieferanten-SKU: 059327-1G
CHF 127.46
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 127.46
5 G
CHF 297.25
25 G
CHF 890.37
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 059327-1G
CHF 127.46
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H5F2NO2/c1-12-7(11)6-4(8)2-3-5(9)10-6/h2-3H,1H3
InChIKey
ZFVANDMZFUYMKM-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/059327.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/059327.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)