Merck
MAT246516332
Matrix Scientific
3-(2-Methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Größe auswählen
500 MG
CHF 335.62
Lieferanten-SKU: 050668-500MG
CHF 335.62
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 335.62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.71
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 050668-500MG
CHF 335.62
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(2-methoxyphenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO2.ClH/c1-13-10-4-2-3-5-11(10)14-9-6-7-12-8-9;/h2-5,9,12H,6-8H2,1H3;1H
InChIKey
PBHMIXXPBVOEIW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050668.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050668.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)