Merck
MAT246516223
Matrix Scientific
4-(2-Bromo-4-chlorophenoxy)piperidinehydrochloride
Größe auswählen
500 MG
CHF 200.72
Lieferanten-SKU: 050721-500MG
CHF 200.72
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 200.72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.05
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 050721-500MG
CHF 200.72
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-(2-bromo-4-chlorophenoxy)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13BrClNO.ClH/c12-10-7-8(13)1-2-11(10)15-9-3-5-14-6-4-9;/h1-2,7,9,14H,3-6H2;1H
InChIKey
NSPKIDBMKZUYFK-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050721.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050721.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)