Wichtige Dokumente
MAT246516060
Matrix Scientific
Ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 050546-500MG
CHF 335.62
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 050546-500MG
CHF 335.62
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 4-(3-pyrrolidinyloxy)benzoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO3.ClH/c1-2-16-13(15)10-3-5-11(6-4-10)17-12-7-8-14-9-12;/h3-6,12,14H,2,7-9H2,1H3;1H
InChIKey
OEAFGWMSZRMXJW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050546.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)