Merck
MAT246515972
Matrix Scientific
3-[4-(sec-Butyl)-2-chlorophenoxy]pyrrolidinehydrochloride
Größe auswählen
500 MG
CHF 185.61
Lieferanten-SKU: 050456-500MG
CHF 185.61
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 185.61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 050456-500MG
CHF 185.61
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(4-sec-butyl-2-chlorophenoxy)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H20ClNO.ClH/c1-3-10(2)11-4-5-14(13(15)8-11)17-12-6-7-16-9-12;/h4-5,8,10,12,16H,3,6-7,9H2,1-2H3;1H
InChIKey
LXGADSVJJVQSOO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/050456.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/050456.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)