Merck
MAT245152000
Matrix Scientific
4,6-Dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
Größe auswählen
500 MG
CHF 263.52
Lieferanten-SKU: 048821-500MG
CHF 263.52
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 263.52
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
217.27
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 048821-500MG
CHF 263.52
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4,6-dicyclopropyl-2-pyridinecarbohydrazide
Inchi Code
1S/C12H15N3O/c13-15-12(16)11-6-9(7-1-2-7)5-10(14-11)8-3-4-8/h5-8H,1-4,13H2,(H,15,16)
InChIKey
KWBFOLJZQRMWKQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048821.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048821.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)