Merck
MAT240053270
Matrix Scientific
3-Benzylpiperidine-3-carboxylic acid ethyl esterhydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
283.8
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
126-128
Iupac Name
ethyl 3-benzyl-3-piperidinecarboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H21NO2.ClH/c1-2-18-14(17)15(9-6-10-16-12-15)11-13-7-4-3-5-8-13;/h3-5,7-8,16H,2,6,9-12H2,1H3;1H
InChIKey
LYYLXDOYYBUOPP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/048312.html
Melting Point
126-128
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/048312.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)