Wichtige Dokumente
MAT240053252
Matrix Scientific
3-(2-Amino-benzothiazol-6-yl)-propionic acidhydrobromide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 018543-1G
CHF 499.61
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 018543-1G
CHF 499.61
Iupac Name
3-(2-amino-1,3-benzothiazol-6-yl)propanoic acid hydrobromide
Inchi Code
1S/C10H10N2O2S.BrH/c11-10-12-7-3-1-6(2-4-9(13)14)5-8(7)15-10;/h1,3,5H,2,4H2,(H2,11,12)(H,13,14);1H
InChIKey
ZKODSKZSSNNJAR-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018543.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)