Wichtige Dokumente
MAT239353981
Matrix Scientific
Methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H13NO3/c1-12-5-6-15-10-4-3-8(7-9(10)12)11(13)14-2/h3-4,7H,5-6H2,1-2H3
InChIKey
WKTVFSQCCDLERH-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/046811.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)