Wichtige Dokumente
MAT239352063
Matrix Scientific
Methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
About This Item
Iupac Name
methyl 3-phenyl-1,2,4-oxadiazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-14-10(13)9-11-8(12-15-9)7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChIKey
PTGDVOKVOUFRCP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/044711.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)