Merck
MAT238925897
Matrix Scientific
1-{4-[(2-Chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}-1-ethanone
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
91-93
Iupac Name
1-{4-[(2-chloro-6-fluorobenzyl)oxy]phenyl}ethanone
Inchi Code
1S/C15H12ClFO2/c1-10(18)11-5-7-12(8-6-11)19-9-13-14(16)3-2-4-15(13)17/h2-8H,9H2,1H3
InChIKey
DNORLLXKDXLDLS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043546.html
Melting Point
91-93
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043546.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)