Merck
MAT238925870
Matrix Scientific
2-[(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methoxy]-benzenecarbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
253.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
mp (Schmelzpunkt)
75-77
Iupac Name
2-[(2-chloro-1,3-thiazol-5-yl)methoxy]benzaldehyde
Inchi Code
1S/C11H8ClNO2S/c12-11-13-5-9(16-11)7-15-10-4-2-1-3-8(10)6-14/h1-6H,7H2
InChIKey
NSJLQTQYCXUGPQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/043519.html
Melting Point
75-77
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/043519.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)