Merck
MAT234723109
Matrix Scientific
3-[(4-Methylbenzyl)oxy]piperidine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.76
MDL-Nummer:
Iupac Name
3-[(4-methylbenzyl)oxy]piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-11-4-6-12(7-5-11)10-15-13-3-2-8-14-9-13;/h4-7,13-14H,2-3,8-10H2,1H3;1H
InChIKey
CGTYNFFAURNDLS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023165.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023165.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)