Merck
MAT196008808
Matrix Scientific
2-Bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
Größe auswählen
500 MG
CHF 279.81
Lieferanten-SKU: 039991-500MG
CHF 279.81
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 279.81
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.13
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 039991-500MG
CHF 279.81
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
104
Iupac Name
2-bromo-5-methoxy-4-propoxybenzonitrile
Inchi Code
1S/C11H12BrNO2/c1-3-4-15-11-6-9(12)8(7-13)5-10(11)14-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
YXPUWJRTDYRINR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Boiling point
104
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039991.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)