Merck
MAT196007946
Matrix Scientific
[{2-[(3,4-Dichlorobenzyl)amino]-2-oxoethyl}(phenyl)amino]acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.23
MDL-Nummer:
Iupac Name
({2-[(3,4-dichlorobenzyl)amino]-2-oxoethyl}anilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C17H16Cl2N2O3/c18-14-7-6-12(8-15(14)19)9-20-16(22)10-21(11-17(23)24)13-4-2-1-3-5-13/h1-8H,9-11H2,(H,20,22)(H,23,24)
InChIKey
YYBBRCIZRUNKEX-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/039139.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/039139.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)