Merck
MAT196004901
Matrix Scientific
Methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 225.14
Lieferanten-SKU: 036162-500MG
CHF 225.14
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 225.14
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.2
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 036162-500MG
CHF 225.14
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
bp
118/11 Torr
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-(1H-pyrazol-1-yl)propanoate
Inchi Code
1S/C8H12N2O2/c1-7(8(11)12-2)6-10-5-3-4-9-10/h3-5,7H,6H2,1-2H3
InChIKey
HZAQNPYNRRIGDW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/036162.html
Boiling point
118/11 Torr
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/036162.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)