Wichtige Dokumente
MAT196004684
Matrix Scientific
2-Piperazin-1-yl[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(1-piperazinyl)[1,3]oxazolo[4,5-b]pyridine
Inchi Code
1S/C10H12N4O/c1-2-8-9(12-3-1)13-10(15-8)14-6-4-11-5-7-14/h1-3,11H,4-7H2
InChIKey
GSHPHBYVQTWDMY-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/035945.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/035945.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)