Merck
MAT185013384
Matrix Scientific
2-Ethylphenyl 4-piperidinyl ether hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.76
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-ethylphenyl 4-piperidinyl ether hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H19NO.ClH/c1-2-11-5-3-4-6-13(11)15-12-7-9-14-10-8-12;/h3-6,12,14H,2,7-10H2,1H3;1H
InChIKey
YLXWYBRONBFZSP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023279.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023279.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)