Wichtige Dokumente
MAT184123005
Matrix Scientific
2-(4-Chloro-phenyl)-pyrimidine-5-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 033685-500MG
CHF 330.98
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 033685-500MG
CHF 330.98
Iupac Name
2-(4-chlorophenyl)-5-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H7ClN2O2/c12-9-3-1-7(2-4-9)10-13-5-8(6-14-10)11(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChIKey
CYZDFCOGTAHKJY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033685.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)