Merck
MAT184122924
Matrix Scientific
2,3-Dimethyl-1H-indol-5-ylamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
2,3-dimethyl-1H-indol-5-amine
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-6-7(2)12-10-4-3-8(11)5-9(6)10/h3-5,12H,11H2,1-2H3
InChIKey
NEFAZJJIHDDXKM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/033604.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/033604.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)