Wichtige Dokumente
MAT182086476
Matrix Scientific
4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 032385-1G
CHF 249.57
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 032385-1G
CHF 249.57
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
bp
157-160
Iupac Name
4-chloro-1,2-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3ClF6/c9-4-1-2-5(7(10,11)12)6(3-4)8(13,14)15/h1-3H
InChIKey
PWDDGDIIBURINF-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Product Link
Boiling point
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032385.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)