Wichtige Dokumente
MAT180695241
Matrix Scientific
N-(4-Isopropylbenzyl)aniline
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
N-(4-isopropylbenzyl)aniline
Inchi Code
1S/C16H19N/c1-13(2)15-10-8-14(9-11-15)12-17-16-6-4-3-5-7-16/h3-11,13,17H,12H2,1-2H3
InChIKey
HQUPQNBGNMSILW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/031860.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/031860.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)