Merck
MAT161069033
Matrix Scientific
N-(3-Acetylphenyl)nicotinamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.26
MDL-Nummer:
Iupac Name
N-(3-acetylphenyl)nicotinamide
Inchi Code
1S/C14H12N2O2/c1-10(17)11-4-2-6-13(8-11)16-14(18)12-5-3-7-15-9-12/h2-9H,1H3,(H,16,18)
InChIKey
VLNZENGMOKSDAH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/030021.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/030021.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)