Merck
MAT161067707
Matrix Scientific
2-Ethoxy-4-formylphenyl 4-methoxybenzoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 148.38
Lieferanten-SKU: 028695-500MG
CHF 148.38
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 148.38
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 028695-500MG
CHF 148.38
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-ethoxy-4-formylphenyl 4-methoxybenzoate
Inchi Code
1S/C17H16O5/c1-3-21-16-10-12(11-18)4-9-15(16)22-17(19)13-5-7-14(20-2)8-6-13/h4-11H,3H2,1-2H3
InChIKey
FQGORJNEAKEYOZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028695.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028695.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)