Merck
MAT161067321
Matrix Scientific
1-Chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.72
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
246-248
Iupac Name
1-chloronaphtho[2,1-b]thiophene-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H7ClO2S/c14-11-10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(10)17-12(11)13(15)16/h1-6H,(H,15,16)
InChIKey
YBSJKVJFNLILQW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/028309.html
Melting Point
246-248
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/028309.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)