Wichtige Dokumente
MAT161066965
Matrix Scientific
6,8-Dimethyl-2-(5-methyl-2-furyl)quinoline-4-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 027953-500MG
CHF 158.85
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 027953-500MG
CHF 158.85
Iupac Name
6,8-dimethyl-2-(5-methyl-2-furyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H15NO3/c1-9-6-10(2)16-12(7-9)13(17(19)20)8-14(18-16)15-5-4-11(3)21-15/h4-8H,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
ALYQOWNALMYHCS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027953.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)