Merck
MAT161066340
Matrix Scientific
N-(2-Aminoethyl)-N-(4-methoxyphenyl)amine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.22
MDL-Nummer:
Iupac Name
N~1~-(4-methoxyphenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C9H14N2O/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)11-7-6-10/h2-5,11H,6-7,10H2,1H3
InChIKey
LOEIZBNJCZKXFJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Ambient
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027328.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027328.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)