Merck
MAT161066164
Matrix Scientific
2-(3-Methoxyphenyl)quinoline-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.3
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(3-methoxyphenyl)-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C17H13NO3/c1-21-12-6-4-5-11(9-12)16-10-14(17(19)20)13-7-2-3-8-15(13)18-16/h2-10H,1H3,(H,19,20)
InChIKey
YBOFRTWITLNSGS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/027152.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/027152.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)