Merck
MAT161066033
Matrix Scientific
4-Isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.24
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-isopropoxy-3-methoxybenzaldehyde oxime
Inchi Code
1S/C11H15NO3/c1-8(2)15-10-5-4-9(7-12-13)6-11(10)14-3/h4-6,8H,7H2,1-3H3
InChIKey
HNFWIFINBCTXMO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026821.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026821.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)