Merck
MAT161065996
Matrix Scientific
3-(Cyclohexylamino)propanamide
Größe auswählen
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
Lieferanten-SKU: 026874-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.25
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 026874-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-(cyclohexylamino)propanamide
Inchi Code
1S/C9H18N2O/c10-9(12)6-7-11-8-4-2-1-3-5-8/h8,11H,1-7H2,(H2,10,12)
InChIKey
PQCXYSAZMNHCSS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026874.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026874.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)