Merck
MAT161065942
Matrix Scientific
Methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
Größe auswählen
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
Lieferanten-SKU: 026837-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 026837-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 3-(tert-butylamino)propanoate
Inchi Code
1S/C8H17NO2/c1-8(2,3)9-6-5-7(10)11-4/h9H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
CIBNTQBXUHZSEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026837.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026837.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)