Merck
MAT158504038
Matrix Scientific
4-Oxo-4-{4-[(propylamino)carbonyl]-anilino}butanoic acid
Größe auswählen
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
Lieferanten-SKU: 025976-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
278.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 025976-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-oxo-4-{4-[(propylamino)carbonyl]anilino}butanoic acid
Inchi Code
1S/C14H18N2O4/c1-2-9-15-14(20)10-3-5-11(6-4-10)16-12(17)7-8-13(18)19/h3-6H,2,7-9H2,1H3,(H,15,20)(H,16,17)(H,18,19)
InChIKey
ZNDZPTPLOKEAGO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/025976.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/025976.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)