Merck
MAT158503382
Matrix Scientific
2-Ethoxyacetohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
118.14
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-ethoxyacetohydrazide
Inchi Code
1S/C4H10N2O2/c1-2-8-3-4(7)6-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
InChIKey
NBPLLPBYZXYAMN-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/026039.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)