Merck
MAT113930495
Matrix Scientific
2-Propoxybenzohydrazide
Größe auswählen
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
Lieferanten-SKU: 024020-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.23
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 024020-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-propoxybenzohydrazide
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-2-7-14-9-6-4-3-5-8(9)10(13)12-11/h3-6H,2,7,11H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
ZPDRCLMKIDAUSA-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024020.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024020.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)