Wichtige Dokumente
MAT113928275
Matrix Scientific
2-(2,4-Dibromo-6-methylphenoxy)acetohydrazide
Alle Fotos(1)
About This Item
Iupac Name
2-(2,4-dibromo-6-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H10Br2N2O2/c1-5-2-6(10)3-7(11)9(5)15-4-8(14)13-12/h2-3H,4,12H2,1H3,(H,13,14)
InChIKey
BMRRSUNHIWYXNV-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023986.html
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023986.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)