Merck
MAT113928152
Matrix Scientific
4-(4-Chloro-3-methylphenoxy)aniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
233.7
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(4-chloro-3-methylphenoxy)phenylamine
Inchi Code
1S/C13H12ClNO/c1-9-8-12(6-7-13(9)14)16-11-4-2-10(15)3-5-11/h2-8H,15H2,1H3
InChIKey
USOPVVWQPSBPTH-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/022461.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/022461.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)