Merck
MAT113927787
Matrix Scientific
Diethyl 4-fluoroheptanedioate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.27
MDL-Nummer:
bp
86-87/0.6mm
Iupac Name
diethyl 4-fluoroheptanedioate
Inchi Code
1S/C11H19FO4/c1-3-15-10(13)7-5-9(12)6-8-11(14)16-4-2/h9H,3-8H2,1-2H3
InChIKey
PWWKGLGZUBWLQC-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023752.html
Boiling point
86-87/0.6mm
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023752.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)