Merck
MAT113927024
Matrix Scientific
2-(2-Bromo-4-methylphenoxy)acetohydrazide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
259.1
MDL-Nummer:
Iupac Name
2-(2-bromo-4-methylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C9H11BrN2O2/c1-6-2-3-8(7(10)4-6)14-5-9(13)12-11/h2-4H,5,11H2,1H3,(H,12,13)
InChIKey
XYHKDKZCSZQLNF-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/023981.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/023981.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)