Merck
MAT113926980
Matrix Scientific
2-(2-Bromo-4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Größe auswählen
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
Lieferanten-SKU: 024005-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 291.44
1 G
CHF 415.87
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 024005-500MG
CHF 291.44
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2-bromo-4-isopropylphenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C11H15BrN2O2/c1-7(2)8-3-4-10(9(12)5-8)16-6-11(15)14-13/h3-5,7H,6,13H2,1-2H3,(H,14,15)
InChIKey
FKQGVAGEMMFEBL-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/024005.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/024005.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)