Merck
MAT100860077
Matrix Scientific
2,6-Diamino-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.12
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
70-71
Iupac Name
3-fluoro-4-(trifluoromethyl)-2,6-pyridinediamine
Inchi Code
1S/C6H5F4N3/c7-4-2(6(8,9)10)1-3(11)13-5(4)12/h1H,(H4,11,12,13)
InChIKey
PDGRIBPWQHTDEN-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/021139.html
Melting Point
70-71
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/021139.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)