Wichtige Dokumente
MAT089757974
Matrix Scientific
(1-Isobutyl-3-oxo-piperazin-2-yl)-acetic acid
About This Item
Iupac Name
(1-isobutyl-3-oxo-2-piperazinyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H18N2O3/c1-7(2)6-12-4-3-11-10(15)8(12)5-9(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,11,15)(H,13,14)
InChIKey
VBMLEMPUUKCWEB-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/020862.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)