Merck
MAT089757052
Matrix Scientific
1-(1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonyl)-piperidine-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
287.34
MDL-Nummer:
Iupac Name
1-[(1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)sulfonyl]-3-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17N3O4S/c1-8-10(7-13(2)12-8)19(17,18)14-5-3-4-9(6-14)11(15)16/h7,9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16)
InChIKey
DQMYSNIYBRSFDO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/019868.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/019868.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)