Merck
MAT089756174
Matrix Scientific
4-Methoxy-3-pyrrolidin-1-ylmethyl-benzaldehyde
Größe auswählen
250 MG
CHF 133.27
500 MG
CHF 179.79
Lieferanten-SKU: 018998-250MG
CHF 133.27
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 133.27
500 MG
CHF 179.79
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.28
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 018998-250MG
CHF 133.27
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-methoxy-3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-16-13-5-4-11(10-15)8-12(13)9-14-6-2-3-7-14/h4-5,8,10H,2-3,6-7,9H2,1H3
InChIKey
OYSJRUKZNDBZIZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/018998.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/018998.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)