Wichtige Dokumente
MAT062353033
Matrix Scientific
N-{[1-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)piperidin-3-yl]-methyl}-2-methoxyethanamine dihydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: 016450-500MG
CHF 273.99
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: 016450-500MG
CHF 273.99
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-{[1-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-3-piperidinyl]methyl}-2-methoxyethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C18H28N2O.2ClH/c1-21-10-8-19-13-15-5-4-9-20(14-15)18-11-16-6-2-3-7-17(16)12-18;;/h2-3,6-7,15,18-19H,4-5,8-14H2,1H3;2*1H
InChIKey
KJXGSNGFAQTSMW-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016450.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)