Merck
MAT062352845
Matrix Scientific
But-2-ynyl-phenyl-amine hydrochloride
Größe auswählen
1 G
CHF 499.61
Lieferanten-SKU: 008349-1G
CHF 499.61
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 499.61
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 008349-1G
CHF 499.61
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(2-butynyl)-N-phenylamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H11N.ClH/c1-2-3-9-11-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11H,9H2,1H3;1H
InChIKey
MCMWIUYBLVPFRZ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/008349.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/008349.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)