Wichtige Dokumente
MAT062351913
Matrix Scientific
7-Acetyl-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Iupac Name
7-acetyl-4-hydroxy-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C12H9NO4/c1-6(14)7-2-3-8-10(4-7)13-5-9(11(8)15)12(16)17/h2-5H,1H3,(H,13,15)(H,16,17)
InChIKey
LPSWUKNDSMXKRO-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016670.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)