Merck
MAT047031379
Matrix Scientific
(3-Isopropoxy-propyl)-(1-methyl-piperidin-4-yl)-amine
Größe auswählen
500 MG
CHF 292.60
Lieferanten-SKU: 012292-500MG
CHF 292.60
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 292.60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: 012292-500MG
CHF 292.60
Versand in 7 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-isopropoxypropyl)-1-methyl-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C12H26N2O/c1-11(2)15-10-4-7-13-12-5-8-14(3)9-6-12/h11-13H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
VFERUZKEIMQACS-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/012292.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/012292.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)