Merck
MAT047030784
Matrix Scientific
7-Chloro-1-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-quinoline-3-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.64
MDL-Nummer:
mp (Schmelzpunkt)
270-272
Iupac Name
7-chloro-1-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8ClNO3/c1-13-5-8(11(15)16)10(14)7-3-2-6(12)4-9(7)13/h2-5H,1H3,(H,15,16)
InChIKey
UEZCMDFHCHWUFM-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/011754.html
Melting Point
270-272
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/011754.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)