Merck
MAT047029956
Matrix Scientific
N,N-Dimethyl-N'-pyridin-4-ylmethyl-ethane-1,2-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.27
MDL-Nummer:
Iupac Name
N~1~,N~1~-dimethyl-N~2~-(4-pyridinylmethyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C10H17N3/c1-13(2)8-7-12-9-10-3-5-11-6-4-10/h3-6,12H,7-9H2,1-2H3
InChIKey
QQSDZNWIOXPTLT-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010987.html
Piktogramme
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010987.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)